Hydroxyurée
Hydroxyurée
Flacon verre pour solides, 100 g
N° de catalogue MOLE10872383-100G
Marketsource
Fournisseur:   Molekula
Hydroxyurée
N° de catalogue MOLE10872383-100G
Fournisseur:  Molekula
Marketsource
Numéro CAS:  127-07-1
Hydroxyurée
Flacon verre pour solides, 100 g
Numéro CAS:  127-07-1
Prix
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyms:  N-(Aminocarbonyl)hydroxylamine, Hydroxycarbamide
  • CAS Number:127-07-1
  • Formula:CH₄N₂O₂
  • MDL Number:MFCD00007943
  • Molecular Weight:76.05 g/mol
  • Merck Index:13,04874
  • Boiling Pt:296 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:142…144 °C
  • Storage Temperature:Température ambiante
  • EINECS:204-821-7
Specifications
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    100 g