Adipohydrazide ≥97%
Adipohydrazide ≥97%
Adipohydrazide ≥97%
Certificats
Adipohydrazide ≥97%
3 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Purity: 97% CAS No.: 1071-93-8 Molecular Formula: H2NNHCO(CH2)4CONHNH2 Formula Weight: 174.20 Odour: Odourless Melting Point: 180-182° Beilstein Reference: 973863 MDL No.: MFCD00007614
Synonymes:  Adipyl hydrazide
  • Numéro CAS:1071-93-8
  • Formule:C₆H₁₄N₄O₂
  • Numéro MDL:MFCD00007614
  • Poids moléculaire:174.2 g/mol
  • Point d'ébullition:446 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:180…182 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:213-999-5