N,N-Diméthylformamide, deshydraté (max. 0,015% H₂O) ≥99.9% pour la synthèse
83691.320
:
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:2,5 L
- Seq:5096
- Titre (GC):Min. 99,90 %
- Acidité:Max. 0,0005 meq/g
- Diméthylamine:Max. 10 ppm
- Résidu à l'évaporation:Max. 10 ppm
- Eau:Max. 150 ppm
:
:73.09 g/mol
:13,03269
:153 °C (1013 hPa)
:–60,5 °C
:0,949 g/cm³ (20 °C)
:57,5 °C (DIN 51755) (coupe fermée)
:Température ambiante
:200-679-5
:2265
:3,III
:01-2119475605-32
:GHS02
:GHS08
:GHS07
:68-12-2
:HCON(CH₃)₂
:MFCD00003284