Acide 2-oxoglutarique
N° de catalogue ROTH5901.1
Fournisseur: Roth Carl
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:100 g
- Seq:3401
Spécifications
À propos de cet article
:
:146.1 g/mol
Index Merck:13,05320
Point d'ébullition:323 °C (1013 hPa)
Point de fusion:112…116 °C
Température de stockage:Réfrigérateur
EINECS:206-330-3
:GHS05
Numéro CAS:328-50-7
Formule:HOOCCH₂CH₂COCOOH
Numéro MDL:MFCD00004165