Sodium pyruvate, très pur
Catalog # VWRS30420.265
Supplier: VWR Collection
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:500 g
- Seq:3645
Specifications
About this item
:
:110.04 g/mol
Melting Pt:220…230 °C
Density:1.718 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:204-024-4
CAS Number:113-24-6
Formula:CH₃COCOONa
MDL Number:MFCD00002586