DEPC
DEPC
Irritant
Marketsource
Fournisseur:   Molekula
DEPC
Fournisseur:  Molekula
Marketsource
Certificats
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Synonymes:  DEPC (Diethylpyrocarbonate), Diethyl dicarbonate, DEPC
  • Numéro CAS:1609-47-8
  • Formule:O(COOC₂H₅)₂
  • Numéro MDL:MFCD00009106
  • Poids moléculaire:162.14 g/mol
  • Index Merck:13,08088
  • Point d'ébullition:93 °C (1013 hPa)
  • Densité:1,123 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:69 °C
  • Température de stockage:Réfrigérateur
  • EINECS:216-542-8
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Flacon verre pour solides
    25 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 25 g
    1 * 25 g
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • Flacon verre pour solides
    100 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 g
    1 * 100 g
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource