Potassium sorbate
Potassium sorbate
1
N° de catalogue 47848.
Irritant
Fournisseur:   Merck
Potassium sorbate
N° de catalogue 47848.
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  24634-61-5
Potassium sorbate
Potassium sorbate
1
Numéro CAS:  24634-61-5
Prix
46,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Synonymes:  Potassium 2,4-Hexadienoate, Sorbic acid potassium salt, Potassium (2E,4E)-hexa-2,4-dienoate
  • Numéro CAS:24634-61-5
  • Formule:CH₃CH=CHCH=CHCOOK
  • Numéro MDL:MFCD00016546
  • Poids moléculaire:150.22 g/mol
  • Index Merck:13,07756
  • Point de fusion:270 °C
  • Densité:1,36 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:246-376-1
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1