Potassium sorbate
Flacon verre pour solides, 500 mg
N° de catalogue PROOLGC7305
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Potassium sorbate
N° de catalogue PROOLGC7305
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Numéro CAS: 24634-61-5
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Potassium 2,4-Hexadienoate, Sorbic acid potassium salt, Potassium (2E,4E)-hexa-2,4-dienoate
- Numéro CAS:24634-61-5
- Formule:CH₃CH=CHCH=CHCOOK
- Numéro MDL:MFCD00016546
- Poids moléculaire:150.22 g/mol
- Index Merck:13,07756
- Point de fusion:270 °C
- Densité:1,36 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:246-376-1
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:500 mg