(S)-(+)-2-Méthylpipérazine
Catalog # MOLEM12135514
Fournisseur: Molekula
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:1 g
- Seq:3047
Spécifications
À propos de cet article
:
:100.16 g/mol
Point d'ébullition:155…156 °C (1013 hPa)
UN:1325
ADR:4.1,II
Numéro CAS:74879-18-8
Formule:C₅H₁₂N₂
Numéro MDL:MFCD00171452