L(-)-Tryptophane
Flacon verre pour solides, 500 mg
Catalog # PROOMM0172.00
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
Synonyms: L-Tryptophan, Tryptophan, L-α-Amino-3-indolepropionic acid, (S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, H-Trp-OH
- CAS Number:73-22-3
- Formula:C₁₁H₁₂N₂O₂
- MDL Number:MFCD00064340
- Molecular Weight:204.23 g/mol
- Merck Index:12,09929
- Melting Pt:290 °C
- Density:1,34 g/cm³ (20 °C)
- Storage Temperature:Température ambiante
- EINECS:200-795-6
Specifications
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:500 mg