D(-)-Mannitol
D(-)-Mannitol
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
D(-)-Mannitol
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Certificats
D(-)-Mannitol
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Synonymes:  Mannitol, (2R,3R,4R,5R)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
  • Numéro CAS:69-65-8
  • Formule:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
  • Numéro MDL:MFCD00064287
  • Poids moléculaire:182.17 g/mol
  • Index Merck:13,05769
  • Point d'ébullition:290…295 °C (4 hPa)
  • Point de fusion:164…169 °C
  • Densité:1,49 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-711-8
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Flacon verre pour solides
    1 kg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • 5 kg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 kg
    1 * 5 kg
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource