D(-)-Mannitol pour analyses
D(-)-Mannitol pour analyses
Flacon plastique, 500 g
N° de catalogue 25314.264
Fournisseur:   VWR Chemicals
D(-)-Mannitol pour analyses
N° de catalogue 25314.264
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  69-65-8
D(-)-Mannitol pour analyses
D(-)-Mannitol pour analyses
Flacon plastique, 500 g
Numéro CAS:  69-65-8
Prix
55,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Mannitol, (2R,3R,4R,5R)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
  • Numéro CAS:69-65-8
  • Formule:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
  • Numéro MDL:MFCD00064287
  • Poids moléculaire:182.17 g/mol
  • Index Merck:13,05769
  • Point d'ébullition:290…295 °C (4 hPa)
  • Point de fusion:164…169 °C
  • Densité:1,49 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-711-8
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Reducing sugars:
    Passes test
  • Acidity or alkalinity:
    Passes test
  • Melting point:
    165 - 170 °C
  • Specific optical rotation (8 %; borate):
    23 - 24 °
  • Heavy metals (as Pb):
    Max. 10 ppm
  • Ignition residue (SO4):
    Max. 0.05 %
  • Loss on drying (100°C):
    Max. 0.3 %
  • Cl (Chloride):
    Max. 50 ppm
  • SO4 (Sulphate):
    Max. 100 ppm
  • As (Arsenic):
    Max. 2 ppm
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon plastique
  • Cdt:
    500 g
Spécifications