Étalon de référence Organique, α-Hexabromocyclododécane 50 µg/ml en solution dans le toluène
Catalog # PROOCILULM48341.2
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1,2 mL
- N ° CAS.:134237-50-6
- Désignation:α-Hexabromocyclododécane 50 µg/ml en solution dans le toluène
- Formula:C₁₂H₁₈Br₆
- Désignation:α-Hexabromocyclododecane