ContactUsLinkComponent
Étalon de référence Organique, 2,3,3',4,4',5,5',6-Octachlorobiphényle 100 µg/ml en solution dans isooctane
Étalon de référence Organique, 2,3,3',4,4',5,5',6-Octachlorobiphényle 100 µg/ml en solution dans isooctane
N° de catalogue PROOCIL-PCB-205-CS
Numéro CAS:  
Étalon de référence Organique, 2,3,3',4,4',5,5',6-Octachlorobiphényle 100 µg/ml en solution dans isooctane
N° de catalogue PROOCIL-PCB-205-CS
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1,2 mL
  • N ° CAS.:
    74472-53-0
  • Désignation:
    2,3,3',4,4',5,5',6-Octachlorobiphényle 100 µg/ml en solution dans isooctane
  • Formula:
    C₁₂H₂Cl₈
  • Désignation:
    2,3,3',4,4',5,5',6-Octachlorobiphenyl (PCB No. 205)