ContactUsLinkComponent
Étalon de référence Organique, 2,2',3,3',4,5,5',6,6'-Nonachlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
Étalon de référence Organique, 2,2',3,3',4,5,5',6,6'-Nonachlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
N° de catalogue PROOCIL-PCB-208
Numéro CAS:  
Étalon de référence Organique, 2,2',3,3',4,5,5',6,6'-Nonachlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
N° de catalogue PROOCIL-PCB-208
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 mL
  • N ° CAS.:
    52663-77-1
  • Désignation:
    2,2',3,3',4,5,5',6,6'-Nonachlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
  • Formula:
    C₁₂HCl₉
  • Désignation:
    2,2',3,3',4,5,5',6,6'-Nonachlorobiphenyl (PCB No. 208)