Étalon de référence Organique, 2,3,4,5-Tétrachlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
N° de catalogue PROOCIL-PCB-61
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 mL
- N ° CAS.:33284-53-6
- Désignation:2,3,4,5-Tétrachlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
- Formula:C₁₂H₆Cl₄
- Désignation:2,3,4,5-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 61)