Étalon de référence Organique, 4-Chlorobiphényle 100 µg/ml en solution dans isooctane
Catalog # PROOCIL-PCB-3-CS
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1,2 mL
- N ° CAS.:2051-62-9
- Désignation:4-Chlorobiphényle 100 µg/ml en solution dans isooctane
- Formula:C₁₂H₉Cl
- Désignation:4-Chlorobiphenyl (PCB No. 3)