Étalon de référence Organique, 3,3'-Dichlorobiphényle 10 µg/ml en solution dans isooctane
Catalog # EHERL20001100IO
Supplier: EHRENSTORFER
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:10 mL
- N ° CAS.:2050-67-1
- Désignation:3,3'-Dichlorobiphényle 10 µg/ml en solution dans isooctane
- Formula:C₁₂H₈Cl₂
- Désignation:3,3'-Dichlorobiphenyl (PCB No. 11)