ContactUsLinkComponent
Étalon de référence Organique, 2,3,4'-Trichlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
Étalon de référence Organique, 2,3,4'-Trichlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
N° de catalogue PROOCIL-PCB-22
Numéro CAS:  
Étalon de référence Organique, 2,3,4'-Trichlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
N° de catalogue PROOCIL-PCB-22
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 mL
  • N ° CAS.:
    38444-85-8
  • Désignation:
    2,3,4'-Trichlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
  • Formula:
    C₁₂H₇Cl₃
  • Désignation:
    2,3,4'-Trichlorobiphenyl (PCB No. 22)