Étalon de référence Organique, 2,3,3',5,5',6-Hexachlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
N° de catalogue PROOCIL-PCB-165
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 mL
- N ° CAS.:74472-46-1
- Désignation:2,3,3',5,5',6-Hexachlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
- Formula:C₁₂H₄Cl₆
- Désignation:2,3,3',5,5',6-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 165)