Étalon de référence Organique, 2,3,3',4,5,5'-Hexachlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
N° de catalogue PROOCIL-PCB-159
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 mL
- N ° CAS.:39635-35-3
- Désignation:2,3,3',4,5,5'-Hexachlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
- Formula:C₁₂H₄Cl₆
- Désignation:2,3,3',4,5,5'-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 159)