Étalon de référence Organique, 2,2',4,6-Tétrachlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
Catalog # PROOCIL-PCB-50
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 mL
- N ° CAS.:62796-65-0
- Désignation:2,2',4,6-Tétrachlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
- Formula:C₁₂H₆Cl₄
- Désignation:2,2',4,6-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 50)