Étalon de référence Organique, 2,2',3-Trichlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
N° de catalogue PROOCIL-PCB-16
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 mL
- N ° CAS.:38444-78-9
- Désignation:2,2',3-Trichlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
- Formula:C₁₂H₇Cl₃
- Désignation:2,2',3-Trichlorobiphenyl (PCB No. 16)