Étalon de référence Organique, 2,2',4,5,6'-Pentachlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
Catalog # PROOCIL-PCB-102
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 mL
- N ° CAS.:68194-06-9
- Désignation:2,2',4,5,6'-Pentachlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
- Formula:C₁₂H₅Cl₅
- Désignation:2,2',4,5,6'-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 102)