Étalon de référence Organique, 2,2',3,5,6,6'-Hexachlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
N° de catalogue PROOCIL-PCB-152
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 mL
- N ° CAS.:68194-09-2
- Désignation:2,2',3,5,6,6'-Hexachlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
- Formula:C₁₂H₄Cl₆
- Désignation:2,2',3,5,6,6'-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 152)