Étalon de référence Organique, 2,2',3,4,5,6'-Hexachlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
Catalog # PROOCIL-PCB-143
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 mL
- N ° CAS.:68194-15-0
- Désignation:2,2',3,4,5,6'-Hexachlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
- Formula:C₁₂H₄Cl₆
- Désignation:2,2',3,4,5,6'-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 143)