Étalon de référence Organique, 2,2',3,4,5,6'-Hexachlorobiphényle 10 µg/ml en solution dans isooctane
N° de catalogue EHERL20014300IO
Fournisseur: EHRENSTORFER
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:10 mL
- N ° CAS.:68194-15-0
- Désignation:2,2',3,4,5,6'-Hexachlorobiphényle 10 µg/ml en solution dans isooctane
- Formula:C₁₂H₄Cl₆
- Désignation:2,2',3,4,5,6'-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 143)