Étalon de référence Organique, 2,2',3,5,5'-Pentachlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
N° de catalogue PROOCIL-PCB-92
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 mL
- N ° CAS.:52663-61-3
- Désignation:2,2',3,5,5'-Pentachlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
- Formula:C₁₂H₅Cl₅
- Désignation:2,2',3,5,5'-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 92)