Étalon de référence Organique, 2,2',4,4',5-Pentachlorobiphényle 100 µg/ml en solution dans isooctane
N° de catalogue PROOCIL-PCB-99-CS
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1,2 mL
- N ° CAS.:38380-01-7
- Désignation:2,2',4,4',5-Pentachlorobiphényle 100 µg/ml en solution dans isooctane
- Formula:C₁₂H₅Cl₅
- Désignation:2,2',4,4',5-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 99)