Étalon de référence Organique, 2,2',3,4,4'-Pentachlorobiphényle 100 µg/ml en solution dans isooctane
N° de catalogue PROOCIL-PCB-85-CS
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1,2 mL
- N ° CAS.:65510-45-4
- Désignation:2,2',3,4,4'-Pentachlorobiphényle 100 µg/ml en solution dans isooctane
- Formula:C₁₂H₅Cl₅
- Désignation:2,2',3,4,4'-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 85)