Étalon de référence Organique, 2,3,3',4',5'-Pentachlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
Catalog # PROOCIL-PCB-122
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 mL
- N ° CAS.:76842-07-4
- Désignation:2,3,3',4',5'-Pentachlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
- Formula:C₁₂H₅Cl₅
- Désignation:2,3,3',4',5'-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 122)