ContactUsLinkComponent
(S)-(+)-Arginine chlorhydrate ≥99% pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-Arginine chlorhydrate ≥99% pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
  8.16001.0100
 :  Merck
 :  
(S)-(+)-Arginine chlorhydrate ≥99% pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
  8.16001.0100
 :  Merck
 :  
  • Type de conditionnement:
    Flacon plastique
  • Cdt:
    100 g
  • Seq:
    3401
  • Assay (argentometric):
    ≥ 99.0 %
  • Spec. rotation [α²0/D (c=8 in HCl 6 mol/l):
    +21.5 - +23.0 °
  • Identity (IR):
    passes test
  • Bulk Density:
    1250 kg/m3
  • Density:
    1.42 g/cm3 (20 °C)
  • pH:
    5.7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
 :
 :210.66 g/mol
 :13,00785
 :218 °C
 :1,42 g/cm³ (20 °C)
 :M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
 :Température ambiante
 :214-275-1
 :1119-34-2
 :C₆H₁₅ClN₄O₂
 :MFCD00064550