Étalon de référence Organique, 3,3',5,5'-Tétrachlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
N° de catalogue PROOCIL-PCB-80
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 mL
- N ° CAS.:33284-52-5
- Désignation:3,3',5,5'-Tétrachlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
- Formula:C₁₂H₆Cl₄
- Désignation:3,3',5,5'-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 80)