ContactUsLinkComponent
Étalon de référence Organique, 2,3',4,4'-Tétrachlorobiphényle 100 µg/ml en solution dans isooctane
Étalon de référence Organique, 2,3',4,4'-Tétrachlorobiphényle 100 µg/ml en solution dans isooctane
Catalog # PROOCIL-PCB-66-CS
CAS Number:  
Étalon de référence Organique, 2,3',4,4'-Tétrachlorobiphényle 100 µg/ml en solution dans isooctane
Catalog # PROOCIL-PCB-66-CS
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1,2 mL
  • N ° CAS.:
    32598-10-0
  • Désignation:
    2,3',4,4'-Tétrachlorobiphényle 100 µg/ml en solution dans isooctane
  • Formula:
    C₁₂H₆Cl₄
  • Désignation:
    2,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 66)