Étalon de référence Organique, 2,3',5',6-Tétrachlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
N° de catalogue PROOCIL-PCB-73
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 mL
- N ° CAS.:74338-23-1
- Désignation:2,3',5',6-Tétrachlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
- Formula:C₁₂H₆Cl₄
- Désignation:2,3',5',6-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 73)