Étalon de référence Organique, 2,2',4,4',6,6'-Hexachlorobiphényle 100 µg/ml en solution dans isooctane
Catalog # PROOCIL-PCB-155-CS
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1,2 mL
- N ° CAS.:33979-03-2
- Désignation:2,2',4,4',6,6'-Hexachlorobiphényle 100 µg/ml en solution dans isooctane
- Formula:C₁₂H₄Cl₆
- Désignation:2,2',4,4',6,6'-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 155)