Étalon de référence Organique, 3,3',4,4'-Tétrachlorobiphényle 100 µg/ml en solution dans isooctane
Catalog # PROOCIL-PCB-77-CS
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1,2 mL
- N ° CAS.:32598-13-3
- Désignation:3,3',4,4'-Tétrachlorobiphényle 100 µg/ml en solution dans isooctane
- Formula:C₁₂H₆Cl₄
- Désignation:3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 77)