ContactUsLinkComponent
Étalon de référence Organique, 2,3-Dichlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
Étalon de référence Organique, 2,3-Dichlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
Catalog # PROOCIL-PCB-5
CAS Number:  
Étalon de référence Organique, 2,3-Dichlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
Catalog # PROOCIL-PCB-5
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 mL
  • N ° CAS.:
    16605-91-7
  • Désignation:
    2,3-Dichlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
  • Formula:
    C₁₂H₈Cl₂
  • Désignation:
    2,3-Dichlorobiphenyl (PCB No. 5)