Étalon de référence Organique, 2,2',3,3',5,5',6-Heptachlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
N° de catalogue PROOCIL-PCB-178
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 mL
- N ° CAS.:52663-67-9
- Désignation:2,2',3,3',5,5',6-Heptachlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
- Formula:C₁₂H₃Cl₇
- Désignation:2,2',3,3',5,5',6-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 178)