Étalon de référence Organique, 3,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphényle 100 µg/ml en solution dans isooctane
N° de catalogue PROOCIL-PCB-169-CS
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1,2 mL
- N ° CAS.:32774-16-6
- Désignation:3,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphényle 100 µg/ml en solution dans isooctane
- Formula:C₁₂H₄Cl₆
- Désignation:3,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 169)