Étalon de référence Organique, 2,2',3,4,4',6,6'-Heptachlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
N° de catalogue PROOCIL-PCB-184
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 mL
- N ° CAS.:74472-48-3
- Désignation:2,2',3,4,4',6,6'-Heptachlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
- Formula:C₁₂H₃Cl₇
- Désignation:2,2',3,4,4',6,6'-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 184)