Étalon de référence Organique, 2,2',3,4,4',5,6'-Heptachlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
N° de catalogue PROOCIL-PCB-182
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 mL
- N ° CAS.:60145-23-5
- Désignation:2,2',3,4,4',5,6'-Heptachlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
- Formula:C₁₂H₃Cl₇
- Désignation:2,2',3,4,4',5,6'-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 182)