Étalon de référence Organique, 2,2',3,3',4,4',5-Heptachlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
Catalog # PROOCIL-PCB-170
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 mL
- N ° CAS.:35065-30-6
- Désignation:2,2',3,3',4,4',5-Heptachlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
- Formula:C₁₂H₃Cl₇
- Désignation:2,2',3,3',4,4',5-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 170)