L(+)-Glutamine, TECHNICAL
Catalog # 24378.187
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon en plastique pour solides
- Cdt:100 g
- Seq:3401
Specifications
Specification Test Results
- Identification:Passes test
Specification Test Results
About this item
:
:146.15 g/mol
Merck Index:13,04484
Boiling Pt:355 °C (1013 hPa)
Melting Pt:185…186 °C
Density:1.5326 g/cm³ (130 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:200-292-1
CAS Number:56-85-9
Formula:C₅H₁₀N₂O₃
MDL Number:MFCD00008044