0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Amphotericine B
Amphotericine B
Amphotericine B
Amphotericine B
Catalog # P4030-250MG
Supplier:
Biowest
CAS Number:
Certificates
Expand image
Amphotericine B
Catalog # P4030-250MG
Supplier:
Biowest
CAS Number:
Certificates
Specifications
Cdt:
250 mg
Seq:
2590
Specifications
About this item
Product Details
Documentation
:
:
924.08 g/mol
CAS Number:
1397-89-3
Formula:
C₄₇H₇₃NO₁₇
MDL Number:
MFCD00877763
Product Details
Documentation