Étalon de référence Organique, 2,2',3,4,5,5',6-Heptachlorobiphényle 10 µg/ml en solution dans isooctane
N° de catalogue EHERL20018500IO
Fournisseur: EHRENSTORFER
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:10 mL
- N ° CAS.:52712-05-7
- Désignation:2,2',3,4,5,5',6-Heptachlorobiphényle 10 µg/ml en solution dans isooctane
- Formula:C₁₂H₃Cl₇
- Désignation:2,2',3,4,5,5',6-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 185)