ContactUsLinkComponent
L(+)-Glutamine
L(+)-Glutamine
N° de catalogue EHERC14034450
Fournisseur:  EHRENSTORFER
Numéro CAS:  
undefined
L(+)-Glutamine
N° de catalogue EHERC14034450
Fournisseur:  EHRENSTORFER
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    0,1 g
  • Seq:
    3020
Spécifications
À propos de cet article
 :
 :146.15 g/mol
Index Merck:13,04484
Point d'ébullition:355 °C (1013 hPa)
Point de fusion:185…186 °C
Densité:1.5326 g/cm³ (130 °C)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:200-292-1
Numéro CAS:56-85-9
Formule:C₅H₁₀N₂O₃
Numéro MDL:MFCD00008044