L(+)-Glutamine
N° de catalogue A3704.1000
Fournisseur: PanReac AppliChem
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:1 kg
- Seq:4024
Spécifications
À propos de cet article
:
:146.15 g/mol
Index Merck:13,04484
Point d'ébullition:355 °C (1013 hPa)
Point de fusion:185…186 °C
Densité:1.5326 g/cm³ (130 °C)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:200-292-1
Numéro CAS:56-85-9
Formule:C₅H₁₀N₂O₃
Numéro MDL:MFCD00008044