Étalon de référence Organique, trans-Dichloroéthylène 100 µg/ml en solution dans le méthanol
N° de catalogue EHERXA12422600ME
Fournisseur: EHRENSTORFER
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 mL
- N ° CAS.:156-60-5
- Désignation:trans-Dichloroéthylène 100 µg/ml en solution dans le méthanol
- Formula:C₂H₂Cl₂
- Désignation:trans-1,2-Dichloroethene