Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
Étalon de référence Organique, Chloroéthylène 2.000 µg/ml en solution dans le méthanol, Supelco®
Étalon de référence Organique, Chloroéthylène 2.000 µg/ml en solution dans le méthanol, Supelco®
Catalog # 500976.
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Étalon de référence Organique, Chloroéthylène 2.000 µg/ml en solution dans le méthanol, Supelco®
Catalog # 500976.
Supplier:  Merck
CAS Number:  

Specifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    1 mL
  • N ° CAS.:
    75-01-4
  • Désignation:
    Chloroéthylène 2.000 µg/ml en solution dans le méthanol
  • Formula:
    C₂H₃Cl
  • Désignation:
    Chloroethylene

Specifications

About this item